Learn More
Yttrium(III)-oxid, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
75.17 € - 338.69 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1314-36-9 |
---|---|
Summenformel | O3Y2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 225.81 |
MDL-Nummer | MFCD00011473 |
InChI-Schlüssel | RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | Diyttrium(3+) Trioxidandiid |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11346198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011181.14 |
25 g |
75.17 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11316198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011181.36 |
500 g |
338.69 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1314-36-9 | |
225.81 | |
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] |
O3Y2 | |
MFCD00011473 | |
Diyttrium(3+) Trioxidandiid |
Spezifikation
Yttrium(III) oxide, REacton™ | |
(REO) | |
Weiß | |
O3Y2 | |
MFCD00011473 | |
Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids | |
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] | |
225.81 | |
99.99% | |
Luftempfindlich |
2410°C | |
1314-36-9 | |
Pulver | |
Y2O3 | |
14,10107 | |
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N | |
Diyttrium(3+) Trioxidandiid | |
225.81 | |
Geruchsneutral | |
5.01 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H319
Verursacht schwere Augenreizung.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 215-233-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZG3850000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen