Learn More
Yttrium(III)-sulfat-Hydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11332258
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011472
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) sulfate hydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,10107
Formelmasse 465.99 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™