Learn More
Yttrium(III)-trifluormethansulfonat-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
35.78 € - 481.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 34629-25-9
Summenformel C3F9O9S3Y
Molekulargewicht (g/mol) 536.10
MDL-Nummer MFCD00209623
InChI-Schlüssel JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, acmc-20aj8x, 3cf3o3s.y.h2o, yttrium 3+ hydrate tritriflate, yttrium trifluoromethanesulfonate-water 1/3/1, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, yttrium 3+ salt, hydrate 3:1:?
PubChem CID 57349102
SMILES [Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11303878
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040315.04
2 g
35.78 €
2 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11383868
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040315.09
10 g
128.64 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11393868
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040315.18
50 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
It is employed in preparation of superconducting thin films. It is used in chemical research & as a intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
34629-25-9
536.10
JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K
57349102
C3F9O9S3Y
MFCD00209623
yttrium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, acmc-20aj8x, 3cf3o3s.y.h2o, yttrium 3+ hydrate tritriflate, yttrium trifluoromethanesulfonate-water 1/3/1, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, yttrium 3+ salt, hydrate 3:1:?
[Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Yttrium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Pulver
MFCD00209623
JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K
Trifluormethansulfonat; Yttrium(3+); Hydrat
57349102
34629-25-9
C3F9O9S3Y
yttrium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, acmc-20aj8x, 3cf3o3s.y.h2o, yttrium 3+ hydrate tritriflate, yttrium trifluoromethanesulfonate-water 1/3/1, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, yttrium 3+ salt, hydrate 3:1:?
[Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
536.10
536.10 (Anhydrous)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen