Learn More
Zeolith-Beta, Wasserstoff, Thermo Scientific Chemicals
46.33 € - 488.43 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1318-02-1
Summenformel Al2O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 162.043
MDL-Nummer MFCD00132601
InChI-Schlüssel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
IUPAC-Name Dioxosilan;oxo(oxoalumanyloxy)aluman
SMILES O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15432507
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045875.14
25 g
46.33 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15442507
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045875.22
100 g
98.69 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15452507
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045875.36
500 g
488.43 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Zeolite beta is used in isomerization of waxes, and Friedel Crafts reactions (alkylation and acylation)Zeolite β, hydrogen is used as a molecular sieve, filter, adsorbent, catalyst, drying agent, cation exchanger, dispersing agent and detergent builder. It serves as an acid catalyst and utilized as an alternative to the known methods for protection of alcohols as tetrahydropyranyl ethers and the deprotection of tetrahydropyranyl ethers. It is also used in the stereoselective Meerwein-Ponndorf-Verley reduction of ketones. Further, it is used as an efficient and recyclable catalyst for the tetrahydropyranylation of alcohols and phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Zeolith Beta wird bei der Isomerisierung von Wachsen und Friedel-Crafts-Reaktionen (Alkylierung und Acylierung) verwendet.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1318-02-1
162.043
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
9942228
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Al2O5Si
MFCD00132601
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
Dioxosilan;oxo(oxoalumanyloxy)aluman
Spezifikation
Zeolite beta, hydrogen
Weiß
Al2O5Si
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Dioxosilan;oxo(oxoalumanyloxy)aluman
9942228
1318-02-1
Pulver
MFCD00132601
Insoluble in water.
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
162.043
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-283-8
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen