Learn More
Zeolith Y, Ammonium, Thermo Scientific Chemicals
41.31 € - 375.87 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1318-02-1 |
---|---|
Summenformel | Al2O5Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 162.043 |
MDL-Nummer | MFCD00132601 |
InChI-Schlüssel | HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural |
PubChem CID | 9942228 |
IUPAC-Name | Dioxosilan;oxo(oxoalumanyloxy)aluman |
SMILES | O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15492477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045867.14 |
25 g |
41.31 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15402487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045867.22 |
100 g |
85.73 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15412487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045867.36 |
500 g |
375.87 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Zeolite Y is a useful metal aluminum silicate for proteomics research. It is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products. It is also used as a molecular sieve and as an adsorbent of a wide variety of cations, such as Na+, K+, Ca2+, Mg2+ and others. Zeolite is used in the development of a variety of bioreactor devices and in the determination of serum triglycerides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Zeolith Y wird als Cracken-Katalysator in katalytischen Cracken-Einheiten der Erdölraffinerie verwendet, um hochsiedende Anteile von Rohöl in wertvollere Benzin-, Diesel- und andere Produkte umzuwandeln
Chemische Identifikatoren
1318-02-1 | |
162.043 | |
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N | |
9942228 | |
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O |
Al2O5Si | |
MFCD00132601 | |
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural | |
Dioxosilan;oxo(oxoalumanyloxy)aluman |
Spezifikation
Zeolite Y, ammonium | |
Weiß | |
Al2O5Si | |
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural | |
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxosilan;oxo(oxoalumanyloxy)aluman | |
9942228 |
1318-02-1 | |
Pulver | |
MFCD00132601 | |
Insoluble in water. | |
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O | |
162.043 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-283-8
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen