Learn More
Zirkoniumdichlorid-Oxidhydrat, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific™, Puratronic™
Catalog No. 11396148
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15461-27-5
Summenformel Cl2OZr
Molekulargewicht (g/mol) 178.12
MDL-Nummer MFCD00149898
InChI-Schlüssel IPCAPQRVQMIMAN-UHFFFAOYSA-L
Synonym zirconyl chloride hydrate, zirconium dichloride oxide hydrate, zirconium, dichlorooxo-, monohydrate, zirconium oxychloride hydrate, cl2ozr.h2o, zirconium dichloride oxide hydrate, puratronic, zirconyl chloride hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211499
SMILES Cl[Zr](Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium Dichloride Oxide Hydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.9985%, metal basis
Löslichkeitsinformationen Soluble in cold water,methanol,diethyl ether and alcohol.Slightly soluble in hydrochloric acid. Insoluble in organic solvents.
IUPAC-Name dichloro(oxo)zirconium
Formelmasse 178.13 (Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroscopic