Learn More
Zirkoniumfolie, 0.025 mm (0.001 in.) Dicke, 99.9+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11374698
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
25 x 100 mm
25 x 500 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium foil
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 100 mm
Reinheit (%) ≥99.9%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.1g/25x25mm
Form Folie