Learn More
Zirkonium(IV)-fluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
90.95 € - 402.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7783-64-4 |
---|---|
Summenformel | F4Zr |
MDL-Nummer | MFCD00011307 |
Synonym | Zirconium tetrafluoride |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11394939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
086112.18 |
50 g |
90.95 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11384939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
086112.30 |
250 g |
402.00 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Zirconium(IV) fluoride is used as a zirconium source in oxygen-sensitive applications such as metal production. Together with uranium salt, zirconium fluoride can be a component of fuel-coolant in molten salt reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7783-64-4 | |
F4Zr | |
MFCD00011307 | |
Zirconium tetrafluoride |
Spezifikation
Zirconium (IV) fluoride | |
7783-64-4 | |
Pulver | |
ZrF4 | |
UN3260 | |
Zirconium tetrafluoride | |
167.21 | |
1.59 | |
4.43 g/mL |
600°C (sublimation) | |
Weiß | |
F4Zr | |
MFCD00011307 | |
14,10175 | |
Slightly soluble in water; Soluble in hydrofluoric acid | |
98% | |
Moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVER FESTSTOFF, AZID, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 232-018-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZH7875000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen