Learn More
Zirkonium(IV)-oxid, 20 % in H2O, kolloidale Dispersion, Thermo Scientific™
Catalog No. 11379257
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-23-4
Summenformel O2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 123.22
MDL-Nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-Schlüssel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-Name Dioxozirkonium
SMILES O=[Zr]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) oxide
Namenshinweis Colloidal dispersion
Farbe Weiß
Physikalische Form Partikel in Flüssigkeit
Menge 2.5 kg
Strukturformel ZrO2
Merck Index 14,10180
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulphuric acid. Insoluble in water.
Formelmasse 123.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% in H2O