Learn More
Zirkon(IV)-oxid, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10521451
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-23-4
Summenformel O2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 123.22
MDL-Nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-Schlüssel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-Name Dioxozirkonium
SMILES O=[Zr]=O
Spezifikation
Siedepunkt 4300.0°C
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) oxide
Schmelzpunkt 2700.0°C
Namenshinweis 98.5%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98% min. (ZrO2+ HfO2)
Strukturformel ZrO2
Merck Index 15, 10380
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble <1mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hcl and hno3, slowly soluble in hf, disolves on heating with a mixt of 2 parts, h2so4 and 1 part h2o
Formelmasse 123.22
Reinheit (%) 98.5%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 5.6
Dichte 5.6000g/mL