Learn More
Zirkonium(IV)-oxid, Yttria-stabilisiert, 99 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals
Mit 1.3%igem Yttrium stabilisiert
99.80 € - 417.08 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1314-23-4 |
---|---|
Summenformel | O2Zr |
Molekulargewicht (g/mol) | 123.22 |
MDL-Nummer | MFCD00011310 MFCD01868884 |
InChI-Schlüssel | MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler |
PubChem CID | 62395 |
IUPAC-Name | Dioxozirkonium |
SMILES | O=[Zr]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11353338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036272.22 |
100 g |
99.80 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11363338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036272.36 |
500 g |
417.08 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Instead of lime for the oxyhydrogen light. As organic intermediate and in pharmaceutical applications. Used as raw material for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1314-23-4 | |
123.22 | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
62395 | |
O=[Zr]=O |
O2Zr | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
Dioxozirkonium |
Spezifikation
ca 5000°C | |
∽2700°C | |
Pulver | |
O2Zr | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxozirkonium | |
62395 |
Zirconium(IV) Oxide | |
1314-23-4 | |
99%, metal basis excluding Hf | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
Insoluble in water. Soluble in hot and concentrated hydrofluoric acid and sulfuric acid. | |
O=[Zr]=O | |
123.22 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZH8800000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen