Learn More
Zirkoniumoxid, Katalysatorträger, Sulfat, Thermo Scientific™
Catalog No. 15492397
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD01863639
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium Oxide
Schmelzpunkt 3500°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pellets
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrofluoric acid and sulfuric acid.
Geruch Odorless
Aussehen White pellets
Dichte 5.5