Learn More
Zirkoniumoxid, Katalysatorträger, mit Wolframat, Thermo Scientific™
Catalog No. 15462397
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00168096
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium Oxide
Physikalische Form Pellets
Menge 500 g