Learn More
Zirkoniumoxid, yttriastabilisiert, polymerer Vorstufe
Als Festelektrolyt und für die Wärmeschutzbeschichtung
65.20 € - 1015.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1314-23-4 |
---|---|
Summenformel | O2Zr |
Molekulargewicht (g/mol) | 123.22 |
MDL-Nummer | MFCD00011310 MFCD01868884 |
InChI-Schlüssel | MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler |
PubChem CID | 62395 |
IUPAC-Name | Dioxozirkonium |
SMILES | O=[Zr]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11359718
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044211.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11349718
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044211.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11369718
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044211.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1314-23-4 | |
123.22 | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
62395 | |
O=[Zr]=O |
O2Zr | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
Dioxozirkonium |
Spezifikation
Zirconium oxide | |
1314-23-4 | |
O2Zr | |
UN1993 | |
Soluble in hexane, toluene, alcohol | |
O=[Zr]=O | |
123.22 |
Yttria stabilized, polymeric precursor | |
Flüssig | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxozirkonium | |
62395 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H226-H315-H319-H335
Flammable liquid and vapor.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen