Learn More
1,1,2,2-Tetrabromethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 79-27-6 | C2H2Br4 | 345.65 g/mol
45.63 € - 198.99 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 79-27-6 |
---|---|
Summenformel | C2H2Br4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 345.65 |
MDL-Nummer | MFCD00000133 |
InChI-Schlüssel | QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o |
PubChem CID | 6588 |
IUPAC-Name | 1,1,2,2-Tetrabromethan |
SMILES | BrC(Br)C(Br)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10543931
|
Thermo Scientific Acros
180872500 |
250 g | Glasflasche |
45.63 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10751841
|
Thermo Scientific Acros
180870010 |
1 kg | Glasflasche |
102.51 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10488043
|
Thermo Scientific Acros
180870025 |
2.5 kg | Glasflasche |
198.99 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
79-27-6 | |
345.65 | |
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N | |
6588 | |
BrC(Br)C(Br)Br |
C2H2Br4 | |
MFCD00000133 | |
acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o | |
1,1,2,2-Tetrabromethan |
Spezifikation
1,1,2,2-Tetrabromoethane | |
97.5 | |
1°C | |
244°C | |
97.5% min. (GC) | |
Br2CHCHBr2 | |
MFCD00000133 | |
15, 9330 | |
acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o | |
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,2,2-Tetrabromethan | |
6588 | |
98% |
79-27-6 | |
100.0 | |
2.9600g/mL | |
Echt | |
C2H2Br4 | |
1.6355 to 1.638 | |
01, 94 | |
2.96 | |
Solubility in water: 0.63g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,benzene,miscible with ethanol,ether,chloroform,aniline,and glacial acetic acid | |
BrC(Br)C(Br)Br | |
345.65 | |
345.64 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizung.
Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS P Statement:
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 201-191-5
- 1,1,2,2-Tetrabromoethane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,1,2,2-Tetrabromoethane