Learn More
1,1,2,2-Tetrachlorethan, Reagenzienqualität, ≥98.0 %, Honeywell™
Catalog No. p-7120007 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Reagenzgütegrad, ≥98.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-34-5
Summenformel C2H2Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 167.838
MDL-Nummer MFCD00000848
InChI-Schlüssel QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
PubChem CID 6591
ChEBI CHEBI:36026
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetrachlorethan
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Schmelzpunkt -43°C
Farbe Farblos
Dichte 1.586g/mL at 25°C
Siedepunkt 147°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CHCl2CHCl2
Brechungsindex n20/D 1.494(lit.)
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1702
Beilstein 969206
Dampfdichte 5.8 (vs air)
Formelmasse 167.85g/mol
Dampfdruck 8mmHg (20°C)
Reinheit (%) ≥98.0%
Güte Reagenz
Physikalische Form Liquid