Learn More
1,1,2-Trichlor-2,3,3-Trifluorcyclobutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15478899
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,2-Trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane
CAS 697-17-6
Dichte 1.594
Siedepunkt 119°C to 120°C
Flammpunkt None
Summenformel C4H2Cl3F3
Brechungsindex 1.416
MDL-Nummer MFCD00039439
Menge 5 g
Beilstein 1905850
Synonym 2,3,3-trichloro-1,1,2-trifluorocyclobutane, acmc-1av2d, 1,1,2 trichloro-2,3,3-trifluorocydobutane, 1,1,2 trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane, 2,3,3-trifluoro-1,1,2-trichloro cyclobutane, cyclobutane,1,1,2-trichloro-2,3,3-trifluoro, cyclobutane, 1,1,2-trichloro-2,3,3-trifluoro
InChI-Schlüssel YMUQFZZNJWUHMC-UHFFFAOYNA-N
SMILES FC1(F)CC(Cl)(Cl)C1(F)Cl
IUPAC-Name 1,1,2-Trichloro-2,3,3-Trifluorocyclobutan
Molekulargewicht (g/mol) 213.41
PubChem CID 79099
Formelmasse 213.41
Reinheit (%) 98%