Learn More
1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazin, 96 %
Catalog No. 11347585
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1013-25-8
Summenformel C12H19N2
Molekulargewicht (g/mol) 191.30
MDL-Nummer MFCD00038378
InChI-Schlüssel YRIFWVMRUFKWLM-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-xylyl piperazine, piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl, 2,5-dimethylphenyl piperazine, acmc-1bpa9, 2,5-dimethylphenylpiperazine, n-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl-piperazine, 4-2,5-dimethyl-phenyl piperazine, 1-2,5-dimethyl-phenyl-piperazine
PubChem CID 70542
IUPAC-Name 1-(2,5-dimethylphenyl)piperazin
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)N1CC[NH2+]CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine
Schmelzpunkt 42°C to 47°C
Siedepunkt 154°C (10 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 611229
Formelmasse 190.28
Reinheit (%) 96%