Learn More
1,2-Bis(triethoxysilyl)ethan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7040691
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
CAS: 16068-37-4 | C14H34O6Si2 | 354.59 g/mol
1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane is used as coating auxiliary agents, leather auxiliary agents, plastic auxiliary agents, surfactants and textile auxiliary agents. It is used to prepare mesoporous organosilica materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Bis(triethoxysilyl)ethan wird als Beschichtungshilfsmittel, Lederhilfsmittel, Kunststoffhilfsmittel, Tensid und Textilhilfsmittel eingesetzt. Es wird zur Herstellung mesoporöser Organosilika-Materialien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen. Es hydrolysiert mit Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16068-37-4
Summenformel C14H34O6Si2
Molekulargewicht (g/mol) 354.59
MDL-Nummer MFCD00239362
InChI-Schlüssel IZRJPHXTEXTLHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis triethoxysilyl ethane, 4,4,7,7-tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 4,4,7,7-tetraethoxy, ethylenebis triethoxysilane, bis triethoxysilyl ethane, hexaethoxydisilethylene, bis 1,2-triethoxysilyl ethane, 1,2-bis triethoxysilyl ethane,, triethoxysilyl ethyl triethoxysilane, triethoxy 2-triethoxysilylethyl silane
PubChem CID 85266
IUPAC-Name Triethoxy(2-triethoxysilylethyl)silan
SMILES CCO[Si](CC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 119°C
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane
Menge 5 mL
Strukturformel [-CH2Si(OC2H5)3]2
Flammpunkt 113°C (235°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Hydrolyzes with water.
Formelmasse 354.59
Reinheit (%) 95%
Brechungsindex 1.411
Dichte 0.958