Learn More
1,2-Dibromethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15473057
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1,2-Dibromethan wird als Brominquelle in der organischen Synthese weit verbreitet. Wird als Fumigant zur Behandlung von Baumstämmen für Termiten und Käfern sowie zur Kontrolle von Faltern in Bienenstöcken verwendet. Findet die Anwendung, um Vinylbromid, eine Vorstufe einiger schwer entflammbaren Materialien zu machen. Wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen und Pharmazeutika verwendet. Wird auch als Bleifänger in Antikopfgemischen verwendet, die Bezinen zugesetzt werden.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Aceton, Benzol, Diethylether und Ethylacetat. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Bitte sehen Sie sich die MSDS vor dem Kauf an. SDB sind online unter www.alfa.com/de verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-93-4
Summenformel C2H4Br2
Molekulargewicht (g/mol) 187.862
MDL-Nummer MFCD00000233
InChI-Schlüssel PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
PubChem CID 7839
ChEBI CHEBI:28534
IUPAC-Name 1,2-Dibromethan
SMILES C(CBr)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibromoethane
Schmelzpunkt 9°C to 10°C
Dichte 2.179
Siedepunkt 132°C
Flammpunkt None
Strukturformel BrCH2CH2Br
Brechungsindex 1.5385
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1605
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,3796
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,acetone,benzene,diethyl ether and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Formelmasse 187.87
Reinheit (%) 99%