Learn More
1,2-Dichlorobenzol, HPLC-Gütegrad, 98 % min, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7049720
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 146.998 g/mol
1,2-Dichlorobenzene is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 95-50-1
Summenformel C6H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 146.998
MDL-Nummer MFCD00000535
InChI-Schlüssel RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC-Name 1,2-Dichlorbenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichlorobenzene
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 1.306 g/mL
Siedepunkt 180°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.551
Menge 1 L
UN-Nummer UN1591
Beilstein 606078
Merck Index 14,3056
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most of the organic solvents.
Formelmasse 147
Reinheit (%) ≤98%
Güte HPLC
Physikalische Form Flüssigkeit