Learn More
1,2-Dichlorethan, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
67.74 € - 209.04 €
Chemische Identifikatoren
CAS 107-06-2
Summenformel C2H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 98.95
MDL-Nummer MFCD00000963
InChI-Schlüssel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC-Name 1,2-Dichlorethan
SMILES ClCCCl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10184130
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
167765000
500 mL Glasflasche
67.74 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10309093
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
167760010
1 L Glasflasche
115.58 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10614842
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
167760025
2.5 L Glasflasche
209.04 €
2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
107-06-2
98.95
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
11
1,2-Dichlorethan
C2H4Cl2
MFCD00000963
ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
CHEBI:27789
ClCCCl
Spezifikation
1,2-Dichloroethane
99+%
107-06-2
100.0
81.0°C to 85.0°C
Flüssig
99+%
1.25
ClCH2CH2Cl
0.8 mPa.s (20°C)
0.03% max.
ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
1,2-Dichlorethan
11
98.96
Spektroskopie
-35.0°C
0.01 max. at 300nm, 0.15 max. at 250nm, 1 max. at 230nm
99.0
1.2500g/mL
13°C
1.4440 to 1.4460
0.002% max.
C2H4Cl2
MFCD00000963
01, 84
15, 3851
Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
ClCCCl
98.95
CHEBI:27789
≥99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann Krebs erzeugen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P Statement:
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-458-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KI0525000
missing translation for 'tsca' : TSCA