Learn More
1,3-Bis(Chlormethyl)tetramethyldisiloxan, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7044080
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1,3-Bis(Chloromethyl)tetramethyldisiloxan ist ein nützliches bifunktionales Silylierungsmittel.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2362-10-9
MDL-Nummer MFCD00000877
Spezifikation
Siedepunkt 92°C to 93°C (20mmHg)
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane
Menge 10 g
Summenformel C6H16Cl2OSi2
Beilstein 506631
Flammpunkt 73°C (163°F)
Synonym 1,3-bis chloromethyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis chloromethyl tetramethyldisiloxane, bis chloromethyl tetramethyldisiloxane, disiloxane, 1,3-bis chloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, tetramethylbis chloromethyl disiloxane, tetramethyl-1,3-bis chloromethyl disiloxane, chloromethyl chloromethyl dimethylsilyl oxy dimethylsilane, disiloxane,3-bis chloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, pubchem13666, acmc-2097an
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
InChI-Schlüssel NBGGEWGFZUDQKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(CCl)O[Si](C)(C)CCl
IUPAC-Name Chlormethyl-[Chlormethyl(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilan
Molekulargewicht (g/mol) 231.26
PubChem CID 75385
Formelmasse 231.27
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.44
Dichte 1.05