Learn More
1,3-Dichlortetramethyldisiloxan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11382306
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 2401-73-2 | C4H12Cl2OSi2 | 203.209 g/mol
1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane is used to produce 1,1,3,3-tetramethyl-disiloxane-1,3-diol. It is also used as Chemical Additives. Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dichlortetramethyldisiloxan wird zur Herstellung von 1,1,3,3-Tetramethyl-disiloxan-1,3-diol verwendet. Es wird auch als chemisches Additiv verwendet. Als pharmazeutische Zwischenprodukte.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von starken Basen und Wasser lagern. Vor Wasser und Feuchtigkeit schützen. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und Oxidationsmitteln. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2401-73-2
Summenformel C4H12Cl2OSi2
Molekulargewicht (g/mol) 203.209
MDL-Nummer MFCD00018088
InChI-Schlüssel DMEXFOUCEOWRGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-dichlorotetramethyldisiloxane, disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetramethyl, chloro chlorodimethylsilyl oxy dimethylsilane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-dichlorodisiloxane, acmc-209g7w, oxybis chlorodimethylsilane, sym-dichlorotetramethyldisiloxane, dmexfouceowrgd-uhfffaoysa, 1,3-dichlorotetramethyl disiloxane
PubChem CID 75461
IUPAC-Name Chlor-[Chlor(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilan
SMILES C[Si](C)(O[Si](C)(C)Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 136°C to 138°C
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane
Schmelzpunkt -37°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2985
Beilstein 1741218
Flammpunkt 15°C (59°F)
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 203.22
Reinheit (%) 96%
Brechungsindex 1.408
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.039
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane