Learn More
1,3-Dimethyl-1H-Pyrazol-5-Carboxylsäure, 97%, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 140.14 |
Reinheit (%) | 97% |