Learn More
1,3-Dimethyl-1H-thien[2,3-c]pyrazol-5-carboxylsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 3-Dimethyl-1H-thieno[2, 3-c]pyrazole-5-carboxylic acid |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 196.23 |
Reinheit (%) | 95% |