Learn More
1,4-Cyclohexandion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10245530 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 637-88-7 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-88-7
Summenformel C6H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.13
InChI-Schlüssel DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar
PubChem CID 12511
ChEBI CHEBI:28286
IUPAC-Name Cyclohexan-1,4-dion
SMILES C1CC(=O)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Cyclohexanedione
Schmelzpunkt 76.0°C to 80.0°C
Farbe Beige oder Gelb
Siedepunkt 112°C (26.0 hPa)
Flammpunkt 132°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H8(=O)2
Menge 50 g
Beilstein 07,556
Fieser 01,178
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 1,4-Cyclohexanedione