Learn More
1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15413857
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52067-36-4
Summenformel C10H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD08062382
InChI-Schlüssel GKGQWBJLOYXULB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol, 1-4-ethoxyphenyl ethanol
PubChem CID 13891147
IUPAC-Name 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
Schmelzpunkt 46°C to 47°C
Menge 5 g
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98%