Learn More
1-(4-Fluor-3-Methoxyphenyl)ethanol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15424807
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870849-56-2
Summenformel C9H11FO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.183
MDL-Nummer MFCD08062372
InChI-Schlüssel OGBGGCJKDXCBGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl ethanol, 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,4-fluoro-3-methoxy-a-methyl
PubChem CID 24721520
IUPAC-Name 1-(4-Fluor-3-Methoxyphenyl)ethanol
SMILES CC(C1=CC(=C(C=C1)F)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethanol
Menge 1 g
Formelmasse 170.18
Reinheit (%) 95%