Learn More
1,5-Bis(Methylamino)-3-Oxapentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11935281
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 2620-27-1 | C6H16N2O | 132.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2620-27-1
Summenformel C6H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 132.21
InChI-Schlüssel VXPJBVRYAHYMNY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2724770
IUPAC-Name N-Methyl-2-[2-(methylamino)ethoxy]ethanamin
SMILES CNCCOCCNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Farbe Gelb
Dichte 0.8720g/mL
Siedepunkt 76.0°C to 78.0°C (20.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3NHCH2CH2OCH2CH2NHCH3
Brechungsindex 1.4370 to 1.4390
Menge 5 g
Relative Dichte 0.872
Synonym 2,2'-oxybis n-methylethanamine, ethanamine,2,2'-oxybis n-methyl, ethanamine, 2,2'-oxybis n-methyl, 1,5-bis methylamino-3-oxapentane, methyl 2-2-methylamino ethoxy ethyl amine, bmaop, n-methyl-2-methylaminoethyloxy ethylamine, n-methyl-2-2-methylamino ethoxy ethanamine, n-methyl-n-2-2-methylamino ethoxy ethyl amine
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Formelmasse 132.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.