Learn More
1-(6-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1,4-diazepan, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7032290
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 243666-15-1
Summenformel C11H14F3N3
Molekulargewicht (g/mol) 245.249
MDL-Nummer MFCD12756231
InChI-Schlüssel BMKFDQXBPCCAFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-trifluoromethyl pyrid-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl homopiperazine, 1-3-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazaperhydroepine
PubChem CID 2778749
IUPAC-Name 1-[3-(Trifluormethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepan
SMILES C1CNCCN(C1)C2=C(C=CC=N2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(6-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1,4-diazepane
Brechungsindex 1.521
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3267
Formelmasse 245.25
Reinheit (%) 95%