Learn More
1,8-Dibromoctan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4549-32-0 | C8H16Br2 | 272.01 g/mol
35.88 € - 366.83 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 4549-32-0 |
---|---|
Summenformel | C8H16Br2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 272.01 |
InChI-Schlüssel | DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r |
PubChem CID | 78310 |
IUPAC-Name | 1,8-Dibromotan |
SMILES | C(CCCCBr)CCCBr |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10326370
|
Thermo Scientific
112880100 |
10 mL | Glasflasche |
35.88 €
10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10070770
|
Thermo Scientific Acros
112880500 |
50 mL | Glasflasche |
108.54 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11934491
|
Thermo Scientific Acros
112882500 |
250 mL | Glasflasche |
366.83 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
4549-32-0 | |
272.01 | |
octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r | |
1,8-Dibromotan |
C8H16Br2 | |
DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N | |
78310 | |
C(CCCCBr)CCCBr |
Spezifikation
1, 8-Dibromooctane | |
97.5 | |
15.0°C to 16.0°C | |
1.4600g/mL | |
>112°C | |
98% | |
Br(CH2)8Br | |
01,16 | |
octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r | |
DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N | |
1,8-Dibromotan | |
78310 | |
98% |
4549-32-0 | |
100.0 | |
Gelb | |
270.0°C to 272.0°C | |
Echt | |
C8H16Br2 | |
1.4981 to 1.5001 | |
1.46 | |
Solubility in water: immiscible | |
C(CCCCBr)CCCBr | |
272.01 | |
272.01 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 224-912-5
- 1,8-Dibromooctane