Learn More
1,9-Dichlornonan, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Viele Organismen verwenden 1,9-Dichlornonan als alleinige Kohlenstoffquelle. Bakterien bei der Inkubation von Abwasser mit 1,9-Dichlornonan erhöhten ihre nachfolgende Kapazität zur Dehalogenierung.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Viele Organismen verwenden 1,9-Dichlornonan als alleinige Kohlenstoffquelle. Bakterien bei der Inkubation von Abwasser mit 1,9-Dichlornonan erhöhten ihre nachfolgende Kapazität zur Dehalogenierung.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,9-Dichlorononane |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.09 g/mL |
Siedepunkt | 258°C to 262°C |
Flammpunkt | >112°C (234°F) |
Strukturformel | Cl(CH2)9Cl |
Brechungsindex | 1.459 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1698729 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |