Learn More
1-Benzothiophen-5-yl Isocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-4510291
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 239097-78-0
Summenformel C9H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 175.205
InChI-Schlüssel GWLZJAWTWVSHCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzothiophen-5-yl isocyanate, 1-benzothiophen-5-ylisocyanate, benzo b thiophen-5-isocyanate, 5-isocyanato-benzo b thiophene, benzo b thiophene,5-isocyanato
PubChem CID 7060535
IUPAC-Name 5-Isocyanato-1-benzothiophen
SMILES C1=CC2=C(C=CS2)C=C1N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzothiophen-5-yl isocyanate
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 175.21
Reinheit (%) 97%