Learn More
1-Boc-3-Azetidinon, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7033675
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 398489-26-4
Summenformel C8H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 171.20
MDL-Nummer MFCD01861741
InChI-Schlüssel VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-azetidinone, 1-boc-azetidin-3-one, 1-n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-oxoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinone, tert-butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-oxoazetidine, n-boc-azetidin-3-one, 3-oxo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 1519404
IUPAC-Name tert-Butyl-3-oxoazetidin-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-3-azetidinone
Schmelzpunkt 49°C to 52°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 171.2
Reinheit (%) 95%