Learn More
1-Brom-4-butoxybenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-4-butoxybenzene |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | BrC6H4O(CH2)3CH3 |
Menge | 10 g |
Synonym | p-bromophenyl butyl ether, benzene,1-bromo-4-butoxy, p-butoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-4-butoxy, 4-bromo-1-butoxybenzene, 4-butoxybromobenzene, 4-n-butoxyphenyl bromide, 1-butoxy-4-bromobenzene, 4-bromophenyl butyl ether |
Formelmasse | 229.12 |
Reinheit (%) | 97% |