Learn More
1-(Brommethyl)-4-phenoxybenzol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-3174820
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 36881-42-2
Summenformel C13H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 263.134
MDL-Nummer MFCD04038693
InChI-Schlüssel CPIGBCFBFZSCQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1514251
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-4-Phenoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Synonym 1-bromomethyl-4-phenoxybenzene, 4-phenoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-phenoxy-benzene, benzene,1-bromomethyl-4-phenoxy, 4-phenyloxybenzylbromide, 4-bromomethyl-1-phenoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-phenoxy
Formelmasse 263.13
Reinheit (%) 97%