Learn More
1-Chlor-3-Jodbenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10351615
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Chemische Identifikatoren
CAS 625-99-0
Summenformel C6H4ClI
Molekulargewicht (g/mol) 238.45
MDL-Nummer MFCD00001046
InChI-Schlüssel JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
PubChem CID 12269
IUPAC-Name 1-Chlor-3-iodbenzol
SMILES ClC1=CC=CC(I)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3-iodobenzene
Dichte 1.9200g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel ClC6H4I
Menge 100 g
Formelmasse 238.45
Reinheit (%) 97%