Learn More
1-Hepten 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 592-76-7 | C7H14 | 98.19 g/mol
73.48 € - 197.99 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 592-76-7 |
---|---|
Summenformel | C7H14 |
Molekulargewicht (g/mol) | 98.19 |
MDL-Nummer | MFCD00009531 |
InChI-Schlüssel | ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-heptene, heptene, heptylene, n-hept-1-ene, 1-n-heptene, unii-o748kj11v7, 1-heptene, analytical standard, n-heptene, .alpha.-heptylene, heptene petroleum |
PubChem CID | 11610 |
IUPAC-Name | Hept-1-en |
SMILES | CCCCCC=C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10358243
|
Thermo Scientific Acros
120390250 |
25 mL | Glasflasche |
73.48 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10453595
|
Thermo Scientific Acros
120391000 |
100 mL | Glasflasche |
197.99 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
592-76-7 | |
98.19 | |
ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N | |
11610 | |
CCCCCC=C |
C7H14 | |
MFCD00009531 | |
1-heptene, heptene, heptylene, n-hept-1-ene, 1-n-heptene, unii-o748kj11v7, 1-heptene, analytical standard, n-heptene, .alpha.-heptylene, heptene petroleum | |
Hept-1-en |
Spezifikation
1-Heptene | |
97.5 | |
-119.0°C | |
0.6970g/mL | |
−9°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)4CH=CH2 | |
MFCD00009531 | |
0.697 | |
ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N | |
Hept-1-en | |
11610 | |
98% |
592-76-7 | |
100.0 | |
Farblos | |
94.0°C | |
Echt | |
C7H14 | |
1.3995 | |
01, 219 | |
1-heptene, heptene, heptylene, n-hept-1-ene, 1-n-heptene, unii-o748kj11v7, 1-heptene, analytical standard, n-heptene, .alpha.-heptylene, heptene petroleum | |
CCCCCC=C | |
98.19 | |
98.19 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 209-767-8
- 1-Heptene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-Heptene