Learn More
1-Iodo-3 -Methylbutan, 97 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Beschreibung
1-Iodo-3-methylbutane, 97%, stab. with copper can be used for organic synthesis or used as solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Iod-3-methylbutan, 97 %, stabilisiert mit Kupfer, kann für die organische Synthese oder als Lösungsmittel verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
1-Iod-3-methylbutan, 97 %, stabilisiert mit Kupfer, kann für die organische Synthese oder als Lösungsmittel verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Iodo-3-methylbutane |
Namenshinweis | stabilized with copper |
Dichte | 1.515 |
Siedepunkt | 146°C to 148°C |
Flammpunkt | 40°C (104°F) |
Brechungsindex | 1.492 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1730990 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |