Learn More
1-Methyl-3-Phenyl-1H-Pyrazol-5-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-3175603
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 10250-64-3
Summenformel C11H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.213
MDL-Nummer MFCD08271939
InChI-Schlüssel RTBQZMPYPFQBHA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7537625
IUPAC-Name 2-Methyl-5-phenylpyrazol-3-carbonsäure
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-phenyl, 5-carboxy-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-phenyl-1h-5-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-3-phenyl, 1-methyl-3-phenyl-1 h-pyrazole-5-carboxylic acid
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 97%