Learn More
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10739405
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 879896-48-7
Summenformel C9H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 192.24
MDL-Nummer MFCD08435884
InChI-Schlüssel RKARRIJZFBGKSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde,1-methyl-3-2-thienyl, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-5-formyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene
PubChem CID 18525809
IUPAC-Name 2-Methyl-5-Thiophen-2-ylpyrazol-3-Carbaldehyd
SMILES CN1N=C(C=C1C=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 192.24
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde