Learn More
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indolin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10560904
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 934570-43-1
Summenformel C15H22BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 259.16
MDL-Nummer MFCD09879913
InChI-Schlüssel CZYIGZLFKRAXMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indoline, 1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole, 1-methylindoline-5-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylindolin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-indole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole
PubChem CID 24229591
IUPAC-Name 1-Methyl-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-2,3-Dihydroindol
SMILES CN1CCC2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 259.15
Reinheit (%) 97%