Learn More
1-Methylhopopiperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7036950
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4318-37-0
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.192
MDL-Nummer MFCD00059810
InChI-Schlüssel FXHRAKUEZPSMLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylhomopiperazine, n-methyl homopiperazine, 1-methylhomopiperazine, 1h-1,4-diazepine, hexahydro-1-methyl, hexahydro-1-methyl-1h-1,4-diazepine, 1-methyl-1,4-diazaperhydroepine, methylhomopiperazine, n-methylhomopiperizine, 4-methylhomopiperazine, 1-methylhomopiperizine
PubChem CID 228349
IUPAC-Name 1-Methyl-1,4-diazepan
SMILES CN1CCCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylhomopiperazine
Dichte 0.918
Siedepunkt 74°C to 75°C (35 mmHg)
Flammpunkt 45°C (113°F)
Brechungsindex 1.477
Menge 5 mL
UN-Nummer UN2920
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 97%