Learn More
1-n-Propylcyclopentanol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11430541
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1604-02-0
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.215
MDL-Nummer MFCD00019282
InChI-Schlüssel GJEILRJIINEWJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propylcyclopentanol, 1-propyl-1-cyclopentanol, cyclopentanol, 1-propyl, 1-n-propylcyclopentanol, propylcyclopentanol, 1-propyl-cyclopentan-1-ol, 3-06-00-00101 beilstein handbook reference
PubChem CID 98267
IUPAC-Name 1-propylcyclopentan-1-ol
SMILES CCCC1(CCCC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Propylcyclopentanol
Menge 5 g
Formelmasse 128.21
Reinheit (%) 98%