Learn More
1-n-Propylcyclopentanol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 1-n-Propylcyclopentanol |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 128.21 |
Reinheit (%) | 98% |