Learn More
1-Naphthoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7021926
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 879-18-5 | C11H7ClO | 190.63 g/mol
1-Naphthoyl chloride has been used as derivatization reagent in analysis of short-chained dodecyl alcohol ethoxylates and dodecyl alcohol by solid-phase extraction combined with dispersive liquid-liquid micro extraction method, as fluorescent labeling reagent in determination of T-2 and HT-2 toxins by HPLC with fluorescence detection, in Arndt-Eistert synthesis in the presence of trimethylsilyldiazomethane and in preparation of 2-ethyl-1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Naphthoylchlorid wurde als Derivatisierungsreagenz bei der Analyse von kurzkettigen Dodecylalkoholethoxylaten und Dodecylalkohol durch Festphasenextraktion in Kombination mit dispersiver Flüssig-flüssig-Mikroextraktionsmethode, als fluoreszierendes Kennzeichnungsreagenz zur Bestimmung von T-2- und HT-2-Toxinen mittels HPLC mit Fluoreszenzdetektion, in der Arndt-Eistert-Synthese in Gegenwart von Trimethylsilyldiazomethan und bei der Herstellung von 2-Ethyl-1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indol verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Getrennt von Oxidationsmitteln, Basen, Aminen, Alkoholen, aktiven Metallen und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 879-18-5
Summenformel C11H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 190.63
MDL-Nummer MFCD00004002
InChI-Schlüssel NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride
PubChem CID 70146
IUPAC-Name Naphthalin-1-Carbonylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthoyl chloride
Schmelzpunkt 16°C to 19°C
Dichte 1.265
Siedepunkt 118°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.6525
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 775785
Empfindlichkeit Feuchtigkeitsempfindlich
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 190.63
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Naphthalenecarbonyl chloride