Learn More
1-Pentansulfonsäure-Natriumsalz, für die Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical
121.00 € - 180.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 22767-49-3
Summenformel C5H11NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 174.19
MDL-Nummer MFCD00007541,MFCD00149548
InChI-Schlüssel ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
PubChem CID 23664617
IUPAC-Name Natriumpentan-1-sulfonat
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10616272
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
P/1038/46
25 g
121.00 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10616462
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
P/1038/48
100 g
180.00 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
22767-49-3
174.19
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
23664617
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
C5H11NaO3S
MFCD00007541,MFCD00149548
sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
Natriumpentan-1-sulfonat
Spezifikation
300°C
Weiß
C5H11NaO3S
sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
174.19
174.2g/mol
22767-49-3
Pulver/Feststoff
MFCD00007541,MFCD00149548
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Natriumpentan-1-sulfonat
23664617
Kunststoffpulverbehälter
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.