Learn More
1-Pentanol, 98 ≥ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11434424
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
CAS: 71-41-0 | C5H12O | 88.15 g/mol
1-Pentanol is used as a key starting material in the production of dichloro-acetic acid pentyl ester, 2-methyltetrahydrofuran, di-n-penyl ether (DNPE), pentyl butyrate and amyl acetate. As a solvent, it is used for coating CDs and DVDs. It has been considered to be a replacement for gasoline and diesel fuels due to its combustion properties. Further, it is used as a reagent to prepare derivatives of ferulic acid and caffeic acid, which shows anticancer properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Pentanol wird als Hauptstartmaterial bei der Herstellung von Dichloressigsäure-Pentylester, 2-Methyltetrahydrofuran, di-n-Penylether (DNPE), Pentylbutyrat und Amylacetat verwendet. Wird als Lösungsmittel zum Beschichten von CDs und DVDs verwendet. Wurde aufgrund seiner Verbrennungseigenschaften als Ersatz für Benzin- und Dieselkraftstoffe angesehen. Wird außerdem als Reagenz zur Herstellung von Derivaten aus Ferulsäure und Koffeinsäure verwendet, die krebshemmende Eigenschaften aufweisen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Äther, Aceton und den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Alkalimetallen, starken Säuren, Halogeniden und Aldehyden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-41-0
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
InChI-Schlüssel AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
IUPAC-Name Pentan-1-ol
SMILES CCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentanol
Schmelzpunkt -79°C
Dichte 0.812
Siedepunkt 136°C to 138°C
Flammpunkt 49°C (120°F)
Geruch mild
Strukturformel CH3(CH2)4OH
Brechungsindex 1.4103
Menge 10,000 mL
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1730975
Merck Index 14,7118
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,acetone and most organic solvents.
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pentanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Pentanol