Learn More
1-Phenyl-1,4-Pentandion, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11367936
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 583-05-1 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
1-Phenyl-1,4-pentanedione is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Phenyl-1,4-Pentanedion wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-05-1
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.215
MDL-Nummer MFCD00092889
InChI-Schlüssel RBLXWIPBPPVLPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1,4-pentanedione, 1-phenyl-pentane-1,4-dione, 1,4-pentanedione, 1-phenyl, acmc-20aosh, 1-phenyl-1,4-pentandione, 5-phenyl-2,5-pentanedione, benzil-related compound, 41, 1-phenyl pentane-1,4-dione
PubChem CID 136371
IUPAC-Name 1-Phenylpentan-1,4-Dion
SMILES CC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1,4-pentanedione
Siedepunkt 158°C to 162°C (12 mmHg)
Brechungsindex 1.533
Menge 1 g
Beilstein 908230
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 96%